4-(Piperidin-3-yloxy)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305094-250MGEA
4270
DKK
APOSOR305094-250MG
4-(Piperidin-3-yloxy)-1H-indazole
4-(Piperidin-3-yloxy)-1H-indazole
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O Molekylvægt: 217,267 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13183054 CAS-nummer: 478830-50-1 |