1,3-Benzothiazole-4-sulphonyl chloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305036-250MGEA
0
DKK
APOSOR305036-250MG
1,3-Benzothiazole-4-sulphonyl chloride
1,3-Benzothiazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₄ClNO₂S₂ Molekylvægt: 233,695 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16251206 CAS-nummer: 149575-65-5 |