5-Methyl-1H-benzimidazole-6-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR305023-250MGEA
3060
DKK
APOSOR305023-250MG
5-Methyl-1H-benzimidazole-6-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
5-Methyl-1H-benzimidazole-6-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formel:
C₁₉H₂₇BN₂O₄ Molekylvægt: 358,24 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13182516 CAS-nummer: 631909-46-1 |