tert-Butyl 5-methyl-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305021-250MGEA
0
DKK
APOSOR305021-250MG
tert-Butyl 5-methyl-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 5-methyl-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molekylvægt: 232,278 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13182505 CAS-nummer: 863877-81-0 |