tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305020-1GEA
1660
DKK
APOSOR305020-1G
APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ Molekylvægt: 297,148 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13182500 CAS-nummer: 942590-05-8 |