N-[3-(Chloromethyl)phenyl]methanesulphonamide
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR305014-1GEA
0
DKK
APOSOR305014-1G
N-[3-(Chloromethyl)phenyl]methanesulphonamide
N-[3-(Chloromethyl)phenyl]methanesulphonamide
Formel:
C₈H₁₀ClNO₂S Molekylvægt: 219,689 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05663972 CAS-nummer: 362529-31-5 |