7-Benzyl-1,7-diazaspiro[3.5]nonane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR304406-1GEA 11160 DKK
APOSOR304406-1G
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[3.5]nonane
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[3.5]nonane
Formel: C₁₄H₂₀N₂
Molekylvægt: 216,322 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24384637
CAS-nummer: 1420897-28-4