3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR304381-1GEA 6270 DKK
APOSOR304381-1G
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-amine
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-amine
Formel: C₈H₁₇NO
Molekylvægt: 143,227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19982396
CAS-nummer: 1333759-16-2