3-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR304356-1GEA
2240
DKK
APOSOR304356-1G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
3-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molekylvægt: 102,132 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09743755 CAS-nummer: 1245647-03-3 |