N-[4-(Dimethylsulphamoyl)phenyl]acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303917-1GEA
1040
DKK
APOSOR303917-1G
APOSOR303917-5G
APOSOR303917-500MG
N-[4-(Dimethylsulphamoyl)phenyl]acetamide
N-[4-(Dimethylsulphamoyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₃S Molekylvægt: 242,295 g/mol Smeltepunkt: 141…143 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01213968 CAS-nummer: 54951-54-1 |