2-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR303550-1GEA
1160
DKK
APOSOR303550-1G
APOSOR303550-500MG
APOSOR303550-5G
2-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
2-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂·ClH Molekylvægt: 269,575 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24386342 CAS-nummer: 248274-04-6 |