[4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl] boronic acid pinacol ester
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303402-1GEA
0
DKK
APOSOR303402-1G
APOSOR303402-5G
[4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl] boronic acid pinacol ester
[4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl] boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₄BNO₃ Molekylvægt: 301,188 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09027085 CAS-nummer: 1073353-55-5 |