3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-3,4-dihydroquinazolin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303335-500MGEA
3390
DKK
APOSOR303335-500MG
3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-3,4-dihydroquinazolin-2-amine
3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-3,4-dihydroquinazolin-2-amine
Formel:
C₂₀H₂₄N₄ Molekylvægt: 320,431 g/mol Smeltepunkt: 102…104 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD25948725 CAS-nummer: 337910-17-5 |