5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR303307-1GEA 3830 DKK
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molekylvægt: 154,123 g/mol
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13181711
CAS-nummer: 15128-88-8