N-[(2-Aminophenyl)methyl]-1-benzylpiperidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303298-500MGEA
1380
DKK
APOSOR303298-500MG
N-[(2-Aminophenyl)methyl]-1-benzylpiperidin-4-amine
N-[(2-Aminophenyl)methyl]-1-benzylpiperidin-4-amine
Formel:
C₁₉H₂₅N₃ Molekylvægt: 295,422 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20257749 CAS-nummer: 79099-03-9 |