5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR303284-250MGEA
678
DKK
APOSOR303284-250MG
APOSOR303284-1G
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formel:
C₇H₅Cl₂NO Molekylvægt: 190,027 g/mol Smeltepunkt: 85…86 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10697703 CAS-nummer: 120800-05-7 |