1-(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303280-500MGEA
985
DKK
APOSOR303280-500MG
APOSOR303280-1G
1-(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O Molekylvægt: 203,24 g/mol Smeltepunkt: 79…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24109296 CAS-nummer: 943432-02-8 |