4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303161-500MGEA 1820 DKK
APOSOR303161-500MG APOSOR303161-1G
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molekylvægt: 214,26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114681
CAS-nummer: 782-28-5