6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzamide
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR303147-500MGEA
0
DKK
APOSOR303147-500MG
APOSOR303147-1G
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzamide
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Molekylvægt: 244,085 g/mol Smeltepunkt: 108…110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22689157 CAS-nummer: 1420537-79-6 |