4-Chlorothiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302477-1GEA
0
DKK
APOSOR302477-1G
4-Chlorothiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
4-Chlorothiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₄ClN₃S Molekylvægt: 185,634 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22690824 CAS-nummer: 1439824-01-7 |