N-(2-Bromopyridin-4-yl)-2,6-dichlorobenzamide
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302476-1GEA
0
DKK
APOSOR302476-1G
N-(2-Bromopyridin-4-yl)-2,6-dichlorobenzamide
N-(2-Bromopyridin-4-yl)-2,6-dichlorobenzamide
Formel:
C₁₂H₇BrCl₂N₂O Molekylvægt: 346,007 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22690823 CAS-nummer: 1258298-00-8 |