N-(2-Aminopyrimidin-4-yl)acetamide 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302411-250MGEA
0
DKK
APOSOR302411-250MG
N-(2-Aminopyrimidin-4-yl)acetamide 98%
N-(2-Aminopyrimidin-4-yl)acetamide
Formel:
C₆H₈N₄O Molekylvægt: 152,154 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22690793 CAS-nummer: 1695410-90-2 |