1-Boc-2-(2-Carboxyethyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302389-1GEA
2730
DKK
APOSOR302389-1G
1-Boc-2-(2-Carboxyethyl)piperidine
1-Boc-2-(2-Carboxyethyl)piperidine
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Molekylvægt: 257,326 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179009 CAS-nummer: 669713-96-6 |