4-Bromo-3-methyl-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302372-1GEA
0
DKK
APOSOR302372-1G
4-Bromo-3-methyl-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine
4-Bromo-3-methyl-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₈H₈BrN₅ Molekylvægt: 254,087 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16092775 CAS-nummer: 1250084-93-5 |