2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302246-1GEA
0
DKK
APOSOR302246-1G
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₉ClN₂O₂S Molekylvægt: 244,698 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26404012 CAS-nummer: 1335052-39-5 |