Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302241-1GEA 3500 DKK
APOSOR302241-1G
Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekylvægt: 238,67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25973573
CAS-nummer: 1335053-81-0