Tetra-tert-butyl 2,2',2'',2'''-((((2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302177-1GEA
0
DKK
APOSOR302177-1G
Tetra-tert-butyl 2,2',2'',2'''-((((2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetate
Tetra-tert-butyl 2,2',2'',2'''-((((2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetate
Formel:
C₃₄H₆₃N₃O₁₀ Molekylvægt: 673,878 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26403989 CAS-nummer: 280563-33-9 |