(1-(4-(Dimethylamino)pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302138-1GEA
0
DKK
APOSOR302138-1G
(1-(4-(Dimethylamino)pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-(4-(Dimethylamino)pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₄N₄O Molekylvægt: 218,255 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD23704676 CAS-nummer: 1449117-30-9 |