4-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302120-5GEA
0
DKK
APOSOR302120-5G
4-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
4-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₁₁IN₂O Molekylvægt: 278,09 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19689194 CAS-nummer: 938066-17-2 |