2-[(Thiophen-2-yl)carbonyl]pyridine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302103-1GEA
0
DKK
APOSOR302103-1G
2-[(Thiophen-2-yl)carbonyl]pyridine
2-[(Thiophen-2-yl)carbonyl]pyridine
Formel:
C₁₀H₇NOS Molekylvægt: 189,234 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02260530 CAS-nummer: 6602-63-7 |