(1-(2-Morpholinopyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302069-1GEA
0
DKK
APOSOR302069-1G
(1-(2-Morpholinopyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-(2-Morpholinopyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel:
C₁₃H₁₆N₄O₂ Molekylvægt: 260,292 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22690759 CAS-nummer: 1429309-26-1 |