1-Allyl-4-nitro-1H-pyrazole
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302026-1GEA
0
DKK
APOSOR302026-1G
1-Allyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-Allyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molekylvægt: 153,139 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16810706 CAS-nummer: 1240577-26-7 |