4-(2-Bromopyridin-4-yl)morpholine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302022-1GEA
0
DKK
APOSOR302022-1G
4-(2-Bromopyridin-4-yl)morpholine
4-(2-Bromopyridin-4-yl)morpholine
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O Molekylvægt: 243,1 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11869654 CAS-nummer: 1049023-41-7 |