4-Oxopiperidine-3-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR302005-500MGEA 6940 DKK
APOSOR302005-500MG
4-Oxopiperidine-3-carboxamide
4-Oxopiperidine-3-carboxamide
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 142,156 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22690731
CAS-nummer: 23608-56-2