4-Chloro-6-nitroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR301169-1GEA 2180 DKK
APOSOR301169-1G
4-Chloro-6-nitroquinoline
4-Chloro-6-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 208,601 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00498990
CAS-nummer: 13675-94-0