Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Amino-5-(methoxycarbonyl)-1,3-thiazole
, Methyl 4-amino-5-thiazolecarboxylate
APOSOR301121-250MGEA
197
DKK
APOSOR301121-250MG
APOSOR301121-1G
APOSOR301121-5G
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Molekylvægt: 158,178 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09033876 CAS-nummer: 278183-10-1 |