5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR301061-1GEA
5300
DKK
APOSOR301061-1G
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molekylvægt: 152,581 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10698083 CAS-nummer: 63111-79-5 |