7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR301053-1GEA
4540
DKK
APOSOR301053-1G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₉H₁₁NO Molekylvægt: 149,19 g/mol Smeltepunkt: 179…182 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08234812 CAS-nummer: 30798-64-2 |