1-tert-Butylguanidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300901-5GEA
0
DKK
APOSOR300901-5G
APOSOR300901-1G
1-tert-Butylguanidine hydrochloride
1-tert-Butylguanidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₃N₃·ClH Molekylvægt: 151,638 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28122847 CAS-nummer: 26536-30-1 |