4-Benzylpiperidine-1-carboxamidine acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300898-1GEA 0 DKK
APOSOR300898-1G APOSOR300898-5G
4-Benzylpiperidine-1-carboxamidine acetate
4-Benzylpiperidine-1-carboxamidine acetate
Formel: C₁₃H₁₉N₃·CH₃CO₂H
Molekylvægt: 277,362 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122846
CAS-nummer: 1672675-23-8