3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR300370-1GEA
3800
DKK
APOSOR300370-1G
APOSOR300370-250MG
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formel:
C₆H₂BrClN₂ Molekylvægt: 217,45 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22380416 CAS-nummer: 1335052-66-8 |