5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR300243-250MGEA 678 DKK
APOSOR300243-250MG APOSOR300243-1G
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Formel: C₁₀H₈IN₃
Molekylvægt: 297,095 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30528043
CAS-nummer: 2090128-41-7