1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR300127-1GEA 4540 DKK
APOSOR300127-1G APOSOR300127-250MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molekylvægt: 174,199 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22689644
CAS-nummer: 1374656-02-6