7-Bromo-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300105-500MGEA
0
DKK
APOSOR300105-500MG
7-Bromo-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
7-Bromo-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄BrN·ClH Molekylvægt: 276,601 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16618983 CAS-nummer: 1203684-66-5 |