7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylisoquinoline
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300104-500MGEA
0
DKK
APOSOR300104-500MG
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylisoquinoline
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylisoquinoline
Formel:
C₁₀H₁₂BrN Molekylvægt: 226,113 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11559077 CAS-nummer: 848185-12-6 |