1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR300059-250MGEA 1970 DKK
APOSOR300059-250MG APOSOR300059-500MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
Molekylvægt: 188,613 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18250894
CAS-nummer: 1260664-41-2