8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300032-1GEA
699
DKK
APOSOR300032-1G
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel:
C₆H₅ClN₄ Molekylvægt: 168,584 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08272087 CAS-nummer: 68774-78-7 |