6-Bromo-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR300031-1GEA
8680
DKK
APOSOR300031-1G
6-Bromo-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Bromo-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel:
C₆H₅BrN₄O Molekylvægt: 229,034 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20501877 CAS-nummer: 1350885-67-4 |