1-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-one 95%

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

APOSOR29698-10GEA 0 DKK
APOSOR29698-10G APOSOR29698-1G
1-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-one 95%
1-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₁H₉NOS
Molekylvægt: 203,26 g/mol
Smeltepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068112
CAS-nummer: 10045-52-0

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR