1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR29682-1GEA 0 DKK
APOSOR29682-1G
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 182,22 g/mol
Smeltepunkt: 149…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084917
CAS-nummer: 175277-09-5